Learn More
5-Bromo-7-méthyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, TRC
Code produit 30333512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333512 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333512 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6855305G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
CAS 1337532-51-0
Formule moléculaire C7H7BrN4
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7BrN4/c1-12-2-4(8)5-6(9)10-3-11-7(5)12/h2-3H,1H3,(H2,9,10,11)
SMILES Cn1cc(Br)c2c(N)ncnc12
Nom IUPAC 5-bro-7-méthylpyrrulo[2,3-d]pyrimid-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 227.06
Poids de la formule 225.9854