Learn More
5-bromo-8-méthoxyquinoléine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490688 5 g 5g
15400698 250 mg 250mg
15480688 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490688 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54386.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10522-47-1 | C10H8BrNO | 238.08 g/mol
5-Bromo-8-methoxyquinoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-bromo-8-méthoxyquinoline est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10522-47-1
Formule moléculaire C10H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 238.08
Numéro MDL MFCD04966996
Clé InChI ZRQISUREPLHYIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 5-bromo-8-methoxy
CID PubChem 4715023
Nom IUPAC 5-bromo-8-méthoxyquinoléine
SMILES COC1=C2N=CC=CC2=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-8-methoxyquinoline
Point de fusion 80°C to 82°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 238.08
Pourcentage de pureté 96%