Learn More
5-Bromo-m-xylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5-Bromo-m-xylene is used in the preparation of substituted 2,2'-bis(diphenylphosphanylmethyl)-1,1'-binaphthyl derivatives. It is also used to prepare o-tolyl-3,5-xylyl ether by reacting with o-cresol. Further, it is an organic building block used in the synthesis of various chemicals as well as in the preparation of tri-o-tolylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 5-bromo-m-xylène est utilisé dans la préparation de dérivés de 2,2′-bis(diphénylphosphanylméthyl)-1,1′-binaphthyl substitués. Il est également utilisé pour préparer de l’éther o-tolyl-3,5-xylyl par réaction avec le o-crésol. De plus, il s’agit d’un composant organique utilisé dans la synthèse de divers produits chimiques ainsi que dans la préparation de la tri-o-tolylphosphine.
Solubilité
Miscible avec tétrahydrofurane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-m-xylene |
| Densité | 1.361 |
| Quantité | 100 g |
| Indice de réfraction | 1.549 |
| Beilstein | 1926375 |
| Point d’ébullition | 204°C |
| Informations sur la solubilité | Miscible with tetrahydrofuran. |
| Poids de la formule | 185.07 |
| Pourcentage de pureté | 98% |