Learn More
5-bromobenzo[b]furane-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-1-benzofuran-2-carbaldehyde |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 225.04 |
| Pourcentage de pureté | 97% |