Learn More
5-bromobenzo[b]furane-2-chlorure de carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10219282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10219282 1 g 1g
10045762 250 mg 250mg
10123724 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10219282 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC31202DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 62878-96-0
Formule moléculaire C9H4BrClO2
Poids moléculaire (g/mol) 259.483
Clé InChI FGPAEHRRVKLUHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 5-bromobenzofuran-2-carbonyl chloride
CID PubChem 2795534
Nom IUPAC chlorure de 5-bromo-1-benzofuran-2-carbonyle
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromobenzo[b]furan-2-carbonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 1 g
Poids de la formule 259.49
Pourcentage de pureté 95%