Learn More
5-bromobenzo[b]furane-2-acide carboxylique 97 + %, Thermo Scientific™
Code produit 10188172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10188172 1 g Flacon en verre ambré 1g
10285524 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10188172 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC31201DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 10242-11-2
Formule moléculaire C9H5BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 241.04
Clé InChI QKUWZCOVKRUXKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromobenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-carboxy-1-benzofuran, 5-bromo-2-benzofurancarboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 5-bromo, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid, acmc-1bxoo, buttpark 34\07-74, 5-bromo benzo furan 2-carboxylic acid
CID PubChem 735247
Nom IUPAC Acide 5-bromo-1-benzofurane-2-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 241.04
Pourcentage de pureté 97%