Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromobenzo[b]furan |
| CAS | 23145-07-5 |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C8H5BrO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 5-bromobenzofuran, benzofuran, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan, 5-bromo-benzofuran, 5-bromobenzo beta furan, buttpark 95\50-66, pubchem22017, 5-bromobenzo b-furan, # |
| Clé InChI | AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC2=C(C=CO2)C=C1Br |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 5-Bromobenzo[b]furan, 97%
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.