Learn More
5Acide-bromobenzo[b]thiophène-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10402643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10402643 250 mg 250mg
10239712 1 g 1g
10275994 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10402643 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33501CB
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 7312-24-5
Formule moléculaire C9H5BrO2S
Poids moléculaire (g/mol) 257.101
Clé InChI DWQBOPASRUUSKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromobenzo b thiophene-3-carboxylic acid, 5-bromobenzo b thiophene-3-carboxylicacid, benzo b thiophene-3-carboxylicacid, 5-bromo, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-3-carboxybenzo b thiophene, 5-bromo-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #
CID PubChem 621037
Nom IUPAC Acide 5-bromo-1-benzothiophène-3carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 257.11
Pourcentage de pureté 97%