Learn More
5-bromobenzo[b]thiophène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11344586 1 g 1g
11364586 250 mg 250mg
11354586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11344586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20133.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4923-87-9 | C8H5BrS | 213.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4923-87-9
Formule moléculaire C8H5BrS
Poids moléculaire (g/mol) 213.09
Numéro MDL MFCD03069318
Clé InChI RDSIMGKJEYNNLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromobenzo b thiophene, 5-bromobenzothiophene, 5-bromo-benzo b thiophene, 5-bromothianaphthene, benzo b thiophene, 5-bromo, zlchem 181, pubchem7752, 5-bromo-benzothiophene, pubchem15353, acmc-1anox
CID PubChem 2776578
Nom IUPAC 5-bromo-1-benzothiophene
SMILES BrC1=CC=C2SC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromobenzo[b]thiophene
Point de fusion 44°C to 48°C
Point d’ébullition 105°C to 107°C (10 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 112878
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 213.1
Pourcentage de pureté ≥98%