Learn More
5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30802353
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30802353 25 g
30793240 10 g
30798433 5 g
30787615 250 mg
30787714 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30802353 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10259825g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
CAS 1753-75-9
Formule moléculaire C6H3BrN2S
Numéro MDL MFCD00460091
Quantité 25 g
SMILES BrC1=CC2=NSN=C2C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 215.07
Pourcentage de pureté 95%