Learn More
5-Bromobenzofuran-2-carboxamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromobenzofuran-2-carboxamide |
| CAS | 35351-21-4 |
| Formule moléculaire | C9H6BrNO2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 5-Bromo-2-benzo[b]furancarboxamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6BrNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13-7)9(11)12/h1-4H,(H2,11,12) |
| SMILES | NC(=O)c1oc2ccc(Br)cc2c1 |
| Nom IUPAC | 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.05 |
| Poids de la formule | 238.9582 |