Learn More
5-bromobenzofurazane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15448137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51674.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 51376-06-8 | C6H3BrN2O | 199.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromobenzofurazan
CAS 51376-06-8
Formule moléculaire C6H3BrN2O
Numéro MDL MFCD02682026
Quantité 1 g
Synonyme 5-bromobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromo, 5-bromo-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole,5-bromo, 5-bromobenzfurazan, pubchem15922, acmc-209ktf, amth003, buttpark 85\04-54
Clé InChI ZWDFFESFCIACQC-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC2=NON=C2C=C1
Nom IUPAC 5-bromo-2,1,3-benzoxadiazole
Poids moléculaire (g/mol) 199.01
CID PubChem 2776298
Poids de la formule 199.01
Pourcentage de pureté 97%