Learn More
5-Bromobenzothiophene, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromobenzothiophene |
| CAS | 4923-87-9 |
| Formule moléculaire | C8H5BrS |
| Numéro MDL | MFCD03069318 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | BrC1=CC2=C(C=C1)SC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 213.09 |
| Pourcentage de pureté | 97% |