Learn More
5-Bromocytosine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10164320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10164320 250 mg Flacon en verre 250mg
10041900 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10164320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165782500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2240-25-7 | Molecular Formula: C4H4BrN3O | Molecular Weight: 190.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2240-25-7
Formule moléculaire C4H4BrN3O
Poids moléculaire (g/mol) 190.00
Numéro MDL MFCD00056025
Clé InChI QFVKLKDEXOWFSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromocytosine, 4-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 6-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 4-amino-5-bromo-2-pyrimidinol, 4-amino-5-bromopyrimidin-2-ol, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino-5-bromo, 4-amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine, 2 1h-pyrimidinone,6-amino-5-bromo, 6-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one, 4-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one
CID PubChem 75233
Nom IUPAC 6-amino-5-bromo-1 H-pyrimidine-2-one
SMILES NC1=C(Br)C=NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromocytosine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 240.0°C to 243.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Beilstein 24, 319
Poids de la formule 190
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre amorphe
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromocytosine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement