Learn More
5-bromofurane-2-carboxaldéhyde, TRC
Code produit 30347136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347136 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6846051G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromofuran-2-carboxaldehyde
CAS 1899-24-7
Formule moléculaire C5H3BrO2
Quantité 1 g
Synonyme 5-Bromo--2-furaldehyde, 2-Bromo-5-furancarboxaldehyde, 2-Bromofuran-5-carboxaldehyde, 5-Bromo-2-formylfuran, 5-Bromo-2-furaldehyde, 5-Bromo-2-furancarboxaldehyde, 5-Bromo-2-furfural, 5-Bromo-2-furylaldehyde, 5-Bromofuran-2-aldehyde, 5-Bromofurfural
Formule InChI InChI=1S/C5H3BrO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
SMILES Brc1oc(C=O)cc1
Nom IUPAC 5-bromofuran-2-carboddé ne
Poids moléculaire (g/mol) 174.98
Poids de la formule 173.9316