Learn More
Acide 5-bromofuroïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10355880 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10355880 25 g Flacon en verre 25g
10457670 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10355880 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 107020250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 585-70-6 | C5H3BrO3 | 190.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 585-70-6
Formule moléculaire C5H3BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 190.98
Clé InChI YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-furoic acid, 5-bromofuroic acid, 5-bromo-furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-furanecarboxylic acid, 5-bromo furan-2-carboxylic acid, 2-furoic acid, 5-bromo, t5oj bvq ee, 5-bromofuroic?acid
CID PubChem 68511
Nom IUPAC acide 5-bromofurane-2-carboxylique
SMILES C1=C(OC(=C1)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromofuroic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 189.0°C to 190.0°C
Couleur Beige ou Crème à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 18, 284
Poids de la formule 190.98
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons cristallins ou poudre