Learn More
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine, 96%, BLD Pharm™
Code produit 31428977
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31428977 5 g
31426069 100 g
31418565 1 g
31428161 250 mg
31419703 10 g
31421994 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31428977 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1030485g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
CAS 69214-09-1
Formule moléculaire C7H5BrN2
Numéro MDL MFCD08275698
Quantité 5 g
SMILES BrC1=CC=CC2=NC=CN12
Poids moléculaire (g/mol) 197.03
Pourcentage de pureté 96%