Learn More
Acide 5-bromoindole-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10654355 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10654355 250 mg Flacon en verre -
10244524 1 g Flacon en verre 1g
10001214 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10654355 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398652500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7254-19-5 | C 9 H 6 BrNO 2 | 240,05 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7254-19-5
Formule moléculaire C9H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 240.05
Numéro MDL MFCD00022705
Clé InChI YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromoindole-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, 5-bromo, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-bromo, pubchem1663, zlchem 1343, acmc-1bb5x, chembl22435, 5-bromo indole carboxylic acid, 5-bromanyl-1h-indole-2-carboxylic acid
CID PubChem 252137
Nom IUPAC Acide 5-bromo-1H-indole-2-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromoindole-2-carboxylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Poids de la formule 240.05
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement