Learn More
5-bromoindole-3-carboxaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 15409089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15409089 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15409089 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19075.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde
CAS 877-03-2
Point de fusion 204°C to 206°C
Formule moléculaire C9H6BrNO
Numéro MDL MFCD00152016
Quantité 1 g
Beilstein 124725
Synonyme 5-bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-bromoindole-3-carbaldehyde, 5-bromoindole-3-carboxyaldehyde, 5-bromo-3-formylindole, 5-bromoindole-3-aldehyde, 5-bromo-3-formyl-1h-indole, 5-bromo-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-bromo, pubchem9122, acmc-209qpj
Clé InChI PEENKJZANBYXNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)C=O
Nom IUPAC 5-bromo-1H-indole-3-carbalaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 224.057
CID PubChem 70137
Poids de la formule 224.06
Pourcentage de pureté ≥98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.