Learn More
5-bromoindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10080640 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10080640 5 g Flacon en verre 5g
10466900 25 g Flacon en verre 25g
10504284 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10080640 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107060050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10075-50-0 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10075-50-0
Formule moléculaire C8H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 196.05
Numéro MDL MFCD00005670
Clé InChI VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661
CID PubChem 24905
Nom IUPAC 5-bromo-1H-indole
SMILES BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromoindole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 89.0°C to 92.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 196.05
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou morceaux