Learn More
5-Bromoindole, TRC
Code produit 30343502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343502 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343502 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6845405G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1H-indole
CAS 10075-50-0
Formule moléculaire C8 H6 Br N
Quantité 5 g
Synonyme GR 43930X, Naratriptan related, GR43930X, 5-Bromoindole, Naratriptan Hydrochloride (GR85548A) related
Formule InChI InChI=1S/C8H6BrN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
SMILES Brc1ccc2[nH]ccc2c1
Nom IUPAC 5-bromo-1H-indole
Poids moléculaire (g/mol) 196.04
Poids de la formule 194.9684