Learn More
5-Bromoisatine, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450224 500 g 500g
11334669 50 g 50g
11440224 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450224 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13641.36
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 87-48-9 | C8H4BrNO2 | 226.029 g/mol
5-Bromoisatin is used in the synthesis of N-derivatives of 5-bromoisatin, N-substituted pyrroles, linear polyaryleneoxindoles, 5-bromodioxindole, cinchoninic acid derivatives, 3-hydroxyoxindole, S-benzyldithiocarbazate Schiff Bases, 5-bromooxindole and Morita-Baylis-Hillman adducts of isatin derivatives. It is an indole derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5-bromoisatine est utilisée dans la synthèse de N-dérivés de la 5-bromoisatine, des pyrroles N-substituées, des polyarylèneoxindoles linéaires, du 5-bromooxindole, des dérivés de l’acide cinchoninique, du 3-hydroxyoxindole, des bases de Schiff du S-benzyldithiocarbazate, du 5-bromooxindole et des adduits Morita-Baylis-Hillman des dérivés de l’isatine. Il s’agit d’un dérivé indole.
Solubilité
Soluble dans le N, N-diméthylformamide.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-48-9
Formule moléculaire C8H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 226.029
Numéro MDL MFCD00149345
Clé InChI MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromoisatin, 5-bromoindoline-2,3-dione, 5-bromoindole-2,3-dione, isatin, 5-bromo, 5-bromisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromisatin czech, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromoisatin monohydrate
CID PubChem 6889
Nom IUPAC 5-bromo-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromoisatin
Point de fusion ∼250°C (decomposition)
Quantité 500 g
Beilstein 383760
Informations sur la solubilité Soluble in N,N dimethylformamide.
Poids de la formule 226.03
Pourcentage de pureté ≥90%