Learn More
5-bromoisatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10538873 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10538873 25 g Bouteille en verre 25g
10126433 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10538873 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154230250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 87-48-9 | C8H4BrNO2 | 226.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-48-9
Formule moléculaire C8H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 226.03
Numéro MDL MFCD00005719
Clé InChI MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromoisatin, 5-bromoindoline-2,3-dione, 5-bromoindole-2,3-dione, isatin, 5-bromo, 5-bromisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromisatin czech, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromoisatin monohydrate
CID PubChem 6889
Nom IUPAC 5-bromo-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromoisatin
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 251.0°C to 253.0°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 25 g
Beilstein 21, 453
Poids de la formule 226.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromoisatin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.