Learn More
5-Bromoisatine, TRC
Code produit 30345698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345698 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6846401G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromoisatin
CAS 87-48-9
Formule moléculaire C8H4BrNO2
Quantité 1 g
Synonyme 5-Bromo-indole-2,3-dione, 5-bromo-Isatin, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 5-Bromo-2,3-indolinedione, 5-Bromoindole-2,3-dione, 5-Bromoisatin, NSC 4980
Formule InChI InChI=1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
SMILES Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
Nom IUPAC 5-bromo-1H-indole-2,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 226.03
Poids de la formule 224.9425