Learn More
5-Bromoisatine, TRC
Code produit 30335395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335395 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335395 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB684640100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromoisatin
CAS 87-48-9
Formule moléculaire C8H4BrNO2
Quantité 100 mg
Synonyme 5-Bromo-indole-2,3-dione, 5-bromo-Isatin, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 5-Bromo-2,3-indolinedione, 5-Bromoindole-2,3-dione, 5-Bromoisatin, NSC 4980
Formule InChI InChI=1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
SMILES Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
Nom IUPAC 5-bromo-1H-indole-2,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 226.03
Poids de la formule 224.9425