Learn More
5-(bromométhyle)-1-méthyl-1 H-1,2,3-benzotriazole, 90+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10600913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10600913 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10435892 1 g Flacon en verre ambré 1g
10672495 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10600913 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23508CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 499770-76-2
Formule moléculaire C8H8BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 226.077
Clé InChI OSUZHHPMRAIJDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-bromomethyl-1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methylbenzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl-benzotriazole, 1h-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl, 5-bromomethyl-1-methyl-1,2,3-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl-1h-benzotriazole
CID PubChem 2795418
Nom IUPAC 5-(bromométhyl)-1-méthylbenzotriazole
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)CBr)N=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 226.08
Pourcentage de pureté 95%