Learn More
5-(bromométhyl)-2,1,3-benzoxadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10765915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10765915 10 g Flacon en verre ambré 10g
10562832 250 mg Flacon en verre ambré -
10324232 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10765915 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09708EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 32863-31-3
Formule moléculaire C7H5BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 213.03
Numéro MDL MFCD00174369
Clé InChI BUJFLTNYWUEROF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromomethyl-2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromomethylbenzofurazan, 5-bromomethyl benzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromomethyl, zlchem 1034, 5-bromomethylbenzofurazane, 5-bromomethyl benzo c furazan, 5-bromomethyl-benzo 1,2,5 oxadiazole, 5-bromomethyl-2,1,3-benzooxadiazole
CID PubChem 2735587
Nom IUPAC 5-(bromométhyl)-2,1,3-benzoxadiazole
SMILES BrCC1=CC2=NON=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Bromomethyl)-2, 1, 3-benzoxadiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 213.03
Pourcentage de pureté 97%