Learn More
5-(bromométhyl)-2,4-diphényl-1,3-thiazole, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 11350617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11350617 250 mg 250mg
10664405 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11350617 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC42308CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 876316-44-8
Formule moléculaire C16H12BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 330.243
Numéro MDL MFCD08271912
Clé InChI QDYJLVQRXQKPKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromomethyl-2,4-diphenyl-1,3-thiazole, thiazole,5-bromomethyl-2,4-diphenyl, 5-bromomethyl-2,4-diphenylthiazole
CID PubChem 18525758
Nom IUPAC 5-(bromométhyl)-2,4-diphényl-1,3-thiazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Bromomethyl)-2, 4-diphenyl-1, 3-thiazole
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Quantité 250 mg
Poids de la formule 330.25
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique