Learn More
5-Bromométhyl-2-chloropyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromomethyl-2-chloropyridine |
| CAS | 182924-36-3 |
| Formule moléculaire | C6 H13 N O3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 5-(Bromomethyl)-2-chloropyridine, 2-Chloro-5-bromomethylpyridine, 5-Bromomethyl-2-chloropyridine, 6-Chloro-3-bromomethylpyridine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13NO3/c8-3-4-6(10)5(9)1-2-7-4/h4-10H,1-3H2/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1NCC[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nom IUPAC | (2S,3R,4R)-2-(hydroxyméthyl)pipéridine-3,4-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.172 |
| Poids de la formule | 147.09 |