Learn More
5-(bromométhyl)-2-méthyl-4-(trifluorométhyl)-1,3-thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10295644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10295644 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10376754 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10295644 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC76308CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1000339-73-0
Formule moléculaire C6H5BrF3NS
Poids moléculaire (g/mol) 260.07
Numéro MDL MFCD09264554
Clé InChI OYDQGPCAYKWSAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethylthiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazole
CID PubChem 26597955
Nom IUPAC 5-(bromométhyl)-2-méthyl-4-(trifluorométhyl)-1,3-thiazole
SMILES CC1=NC(=C(CBr)S1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 260.08
Pourcentage de pureté 97%