Learn More
5-(bromométhyl)-3-phénylisoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10642485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10642485 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10172934 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10642485 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC64508CB
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 2039-50-1
Formule moléculaire C10H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 238.084
Numéro MDL MFCD00159724
Clé InChI ANRMBFFXQKJEIS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2748796
Nom IUPAC 5-(bromométhyl)-3-phényl-1,2-oxazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 5-bromomethyl-3-phenylisoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl, 5-bromomethyl-3-phenyl-isoxazole, 3-phenyl-5-bromomethylisoxazole, isoxazole,5-bromomethyl-3-phenyl
Poids de la formule 238.08
Pourcentage de pureté 97%