Learn More
5-(Bromomethyl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30963710
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30963710 1 g
30958345 100 mg
30963701 5 g
30952785 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30963710 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD103341g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Bromomethyl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole
CAS 32863-31-3
Formule moléculaire C7H5BrN2O
Numéro MDL MFCD00174369
Quantité 1 g
SMILES BrCC1=CC2=NON=C2C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 213.03
Pourcentage de pureté 97%