Learn More
5-bromonicotinonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10602453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10602453 10 g 10g
10551492 1 g 1g
10123774 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10602453 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM08398EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 35590-37-5
Formule moléculaire C6H3BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 183.01
Numéro MDL MFCD00174363
Clé InChI FTFFHWWIPOQCBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromonicotinonitrile, 3-bromo-5-cyanopyridine, 5-bromo-3-cyanopyridine, 3-cyano-5-bromopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo, 3-bromo-5-cyano-pyridine, 5-bromo-3-pyridinecarbonitrile, pubchem7702, acmc-209ihz, ksc492g7p
CID PubChem 736793
Nom IUPAC 5-bromopyridine-3-carbonitrile
SMILES BrC1=CN=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromonicotinonitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 183.01
Pourcentage de pureté 97%