Learn More
5-bromooxindole, 97 %, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10673615
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
100 g
missing translation for 'unitSize':
100g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité missing translation for 'unitSize'
10673615 5 g 5g
10307694 1 g 1g
10430564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10673615 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' S05248DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 20870-78-4
Formule moléculaire C8H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 212.046
Clé InChI VIMNAEVMZXIKFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromooxindole, 5-bromoindolin-2-one, 5-bromo-2-oxindole, 5-bromo-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-bromo-2-indolinone, 5-bromo-1,3-dihydro-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-bromo-1,3-dihydro, 5-bromo-2-oxindol, 1,3-dihydro-5-bromoindol-2-one
CID PubChem 611193
Nom IUPAC 5-bromo-1,3-dihydroindol-2-one
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)Br)NC1=O
Specifica
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1, 3-dihydro-2H-indol-2-one
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 212.05
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromooxindole
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consigli di prudenza
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.