Learn More
5-Bromooxindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420050 5 g 5g
11410050 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420050 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50573.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20870-78-4 | C8H6BrNO | 212.046 g/mol
5-Bromooxindole is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromooxindole est une matière première et un intermédiaire important utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le Diméthylformamide.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20870-78-4
Formule moléculaire C8H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 212.046
Numéro MDL MFCD00456998
Clé InChI VIMNAEVMZXIKFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromooxindole, 5-bromoindolin-2-one, 5-bromo-2-oxindole, 5-bromo-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-bromo-2-indolinone, 5-bromo-1,3-dihydro-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-bromo-1,3-dihydro, 5-bromo-2-oxindol, 1,3-dihydro-5-bromoindol-2-one
CID PubChem 611193
Nom IUPAC 5-bromo-1,3-dihydroindol-2-one
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)Br)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromooxindole
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in Dimethylformamide.
Poids de la formule 212.05
Pourcentage de pureté 98%