Learn More
Ester éthylique de l'acide 5-bromopentanoïque, TRC
Code produit 30345767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345767 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6861251G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester
CAS 14660-52-7
Formule moléculaire C7H13BrO2
Quantité 1 g
Synonyme 5-Bromo-valeric Acid Ethyl Ester, 5-Bromopentanoate Ethyl Ester, 5-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-bromopentanoate, Ethyl 5-bromovalerate, Ethyl delta-bromovalerate, NSC 310169
Formule InChI InChI=1S/C7H13BrO2/c1-2-10-7(9)5-3-4-6-8/h2-6H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCCBr
Nom IUPAC 5-bromopentanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 209.08
Poids de la formule 208.0099