Learn More
Ester éthylique de l'acide 5-bromopentanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 14660-52-7 |
| Formule moléculaire | C7H13BrO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 5-Bromo-valeric Acid Ethyl Ester, 5-Bromopentanoate Ethyl Ester, 5-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-bromopentanoate, Ethyl 5-bromovalerate, Ethyl delta-bromovalerate, NSC 310169 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-2-10-7(9)5-3-4-6-8/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCBr |
| Nom IUPAC | 5-bromopentanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 209.08 |
| Poids de la formule | 208.0099 |