Learn More
5-Bromopentyl acetate, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromopentyl acetate |
| CAS | 15848-22-3 |
| Formule moléculaire | C7H13BrO2 |
| Numéro MDL | MFCD00039204 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | CC(OCCCCCBr)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 209.08 |
| Pourcentage de pureté | 95% |