Learn More
Acétate de 5-bromopentyle, 98%
Code produit 11462987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462987 100 g 100g
11442987 5 g 5g
11452987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15549.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 15848-22-3 | C7H13BrO2 | 209,08 g/mole
Le 5-?L’anticorps de bronchentyl est utilisé pour modifier la toxicité des Haloesters sur les bactéries bactériennes, comme le Vibrio fischeri. Il est utilisé pour produire le 5-Brmo-pentan-1-ol, une matière première pour la synthèse chimique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’acétate de 5-bromopentyle est utilisé pour modéliser la toxicité des halogénoesters sur des bactéries marines telles que Vibrio fischeri. Il est utilisé pour produire le 5-bromo-pentan-1-ol, une matière première pour la synthèse chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15848-22-3
Formule moléculaire C7H13BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.08
Numéro MDL MFCD00039204
Clé InChI JIHJLQWUVZUKCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromoamyl acetate, 5-bromo-n-amyl acetate, 1-acetoxy-5-bromopentane, 1-pentanol, 5-bromo-,1-acetate, 5-?bromopentyl acetate, acmc-209dhw, 5-bromopentylacetate, 5-bromo-1-pentanyl acetate, 5-bromopentyl acetate, acetic acid 5-bromoamyl ester
CID PubChem 85140
Nom IUPAC acétate de 5-bromopentyle
SMILES CC(=O)OCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromopentyl acetate
Densité 1.255
Point d’ébullition 109°C to 110°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.462
Quantité 100 g
Beilstein 1752109
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 209.09
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement