Learn More
Acétate de 5-bromopentyle, TRC
Code produit 30338214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338214 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338214 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68610050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromopentyl Acetate
CAS 15848-22-3
Formule moléculaire C7H13BrO2
Quantité 50 g
Synonyme 5-Bromo-1-pentanol Acetate, 1-Acetoxy-5-bromopentane, 5-Bromo-1-acetoxypentane
Formule InChI InChI=1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3
SMILES CC(=O)OCCCCCBr
Nom IUPAC Acétate de 5-bropentyl
Poids moléculaire (g/mol) 209.08
Poids de la formule 208.0099