Learn More
5-bromophtalide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15456777 5 g 5g
15466777 25 g 25g
15476777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15456777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33891.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 64169-34-2 | C8H5BrO2 | 213.03 g/mol
5-Bromophthalide is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is a key intermediate of citalopram.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromophthalide est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants. C’est un intermédiaire clé du citalopram.
Solubilité
Soluble dans l’acétone.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64169-34-2
Formule moléculaire C8H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 213.03
Numéro MDL MFCD01797360
Clé InChI IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromophthalide, 5-bromoisobenzofuran-1 3h-one, 5-bromo-1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo, 5-bromo-2-benzofuran-1 3h-one, 5-bromo-3-hydroisobenzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-one, 5-bromphthalide
CID PubChem 603144
Nom IUPAC 5-bromo-1,3-dihydro-2-benzofurane-1-one
SMILES BrC1=CC=C2C(=O)OCC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromophthalide
Point de fusion 162°C to 166°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in acetone.
Poids de la formule 213.03
Pourcentage de pureté 98%