Learn More
5-bromophtalide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10332913 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10332913 100 g Flacon en verre 100g
10091592 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10332913 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 373331000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 64169-34-2 | C8H5BrO2 | 213.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64169-34-2
Formule moléculaire C8H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 213.03
Numéro MDL MFCD01797360
Clé InChI IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromophthalide, 5-bromoisobenzofuran-1 3h-one, 5-bromo-1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo, 5-bromo-2-benzofuran-1 3h-one, 5-bromo-3-hydroisobenzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-one, 5-bromphthalide
CID PubChem 603144
Nom IUPAC 5-bromo-3H-2-benzofuran-1-one
SMILES BrC1=CC=C2C(=O)OCC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromophthalide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 162°C to 166°C
Couleur Beige à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Poids de la formule 213.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline