Learn More
5-Bromophtalide, TRC
Code produit 30335272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335272 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335272 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6865705G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromophthalide
CAS 64169-34-2
Formule moléculaire C8H5BrO2
Quantité 5 g
Synonyme 1(3H)-Isobenzofuranone, 5-bromo-, 5-Bromo-3H-isobenzofuran-1-one, 5-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one, 5-Bromophthalide
Formule InChI InChI=1S/C8H5BrO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2
SMILES Brc1ccc2C(=O)OCc2c1
Nom IUPAC 5-bromo-3H-2-benzofuran-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 213.03
Poids de la formule 211.9473