Learn More
5-bromopyridine-2-carbaldehyde, 97%, Maybridge
Code produit 10060314
Change view
Click to view available options
:
Flacon en verre ambré ; 5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
10060314 Flacon en verre ambré ; 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10060314 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO07847DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Bromopyridine-2-carbaldehyde
CAS 31181-90-5
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H4BrNO
Quantité 5 g
Synonyme 5-bromopicolinaldehyde, 5-bromo-2-formylpyridine, 5-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 5-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 5-bromo-2-pyridinecarbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridine-carbaldehyde, pubchem5059, 5-bromo picolinaldehyde
Clé InChI ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C=O
Nom IUPAC 5-bromopyridine-2-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 186.008
CID PubChem 9877562
Poids de la formule 186.01
Pourcentage de pureté 97%