Learn More
5-bromopyridine-2-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489270 5 g 5g
11479270 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489270 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50154.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 31181-90-5 | C6H4BrNO | 186.008 g/mol
5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde is used as organic chemical synthesis intermediate.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31181-90-5
Formule moléculaire C6H4BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 186.008
Numéro MDL MFCD04112535
Clé InChI ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromopicolinaldehyde, 5-bromo-2-formylpyridine, 5-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 5-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 5-bromo-2-pyridinecarbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridine-carbaldehyde, pubchem5059, 5-bromo picolinaldehyde
CID PubChem 9877562
Nom IUPAC 5-bromopyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
Point de fusion 94°C to 96°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 186.01
Pourcentage de pureté 99%