Learn More
5-Acide bromopyridine-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461697
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461697 25 g 25g
11451697 1 g 1g
11324669 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25675.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 30766-11-1 | C6H3BrNO2 | 201.00 g/mol
5-Bromopyridine-2-carboxylic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acide 5-bromopyridine-2-carboxylique : utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30766-11-1
Formule moléculaire C6H3BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.00
Numéro MDL MFCD00234149
Clé InChI MNNQIBXLAHVDDL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 5-bromopicolinic acid, 5-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-carboxypyridine, 5-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-picolinic acid, 5-bromo-2-carboxy pyridine, 5-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 5-bromopyridine-2-carboxylicacid
CID PubChem 608544
Nom IUPAC Acide 5-bromopyridine-2-carboxylique
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(Br)C=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 173°C to 175°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 202.01
Pourcentage de pureté 98%