Learn More
5-bromopyridine-3-boronic acid, 97%, Maybridge
Code produit 10346754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10346754 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10346754 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00046DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromopyridine-3-boronic acid
CAS 452972-09-7
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H5BBrNO2
Numéro MDL MFCD02685634
Quantité 1 g
Synonyme 5-bromopyridine-3-boronic acid, 5-bromopyridin-3-yl boronic acid, 3-bromopyridine-5-boronic acid, 3-bromo-5-pyridineboronic acid, 3-bromopyridyl-5-boronic acid, 5-bromo-3-pyridyl boronic acid, 3-bromo-5-pyridylboronic acid, boronic acid, 5-bromo-3-pyridinyl, 5-bromopyridine-3-boronicacid, pubchem5305
Clé InChI ICCGFOKNFZWCTJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CN=CC(Br)=C1
Nom IUPAC Acide (5-bromopyridine-3-yl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 201.81
CID PubChem 3814811
Poids de la formule 201.81
Pourcentage de pureté 97%