Learn More
5-bromopyridine-3-carbohydrazide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10019311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10019311 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10019311 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RDP00027EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromopyridine-3-carbohydrazide
CAS 112193-41-6
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H6BrN3O
Numéro MDL MFCD00173916
Quantité 10 g
Synonyme 5-bromonicotinohydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-, hydrazide, bromonicotinohydrazide, acmc-20ea1n, maybridge1_006123, 5-bromonicotinic acid hydrazide, 5-bromo-3-pyridinecarbohydrazide, 5-bromo-nicotinic acid hydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid,5-bromo-,hydrazide, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, hydrazide
Clé InChI VERXTAUONOFMLH-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNC(=O)C1=CN=CC(Br)=C1
Nom IUPAC 5-bromopyridine-3-carbohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 216.04
CID PubChem 696365
Poids de la formule 216.04
Pourcentage de pureté 97%