Learn More
5-bromopyridine-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455468 5 g 5g
15445468 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59224.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 113118-81-3 | C6H4BrNO | 186.008 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113118-81-3
Formule moléculaire C6H4BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 186.008
Numéro MDL MFCD03265758
Clé InChI NGUVGKAEOFPLDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromonicotinaldehyde, 5-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-3-formylpyridine, 3-bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-bromo-pyridine-3-carbaldehyde, 3-bromo-5-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo, 3-bromopyridine-5-carbaldehyde, 5-bromo-3-pyridinecarbaldehyde
CID PubChem 2784734
Nom IUPAC 5-bromopyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde
Point de fusion 98°C to 102°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 186.01
Pourcentage de pureté 97%