Learn More
Chlorure de 5-bromopyridine-3-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10779015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10779015 1 g Flacon en verre ambré 1g
10546894 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10779015 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67103DA
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 65001-21-0
Formule moléculaire C5H3BrClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 256.498
Numéro MDL MFCD08235263
Clé InChI AVILRJQPDYPXFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromopyridine-3-sulphonyl chloride, 5-bromo-3-pyridinesulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulfonylchloride, 5-bromo-pyridine-3-sulfonyl chloride, 5-bromo 3-pyridyl chlorosulfone, 5-bromopyridin-3-sulfonyl chloride, 3-bromopyridine-5-sulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulphonylchloride, 5-bromo-3-chlorosulphonyl pyridine, 3-pyridinesulfonylchloride, 5-bromo
CID PubChem 20324474
Nom IUPAC 5-chlorure de bromopyridine-3-sulfonyle
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromopyridine-3-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 256.51
Pourcentage de pureté 97%